Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogendifluorid amonný

Hydrogendifluorid amonný

3645, Plastová láhev, 500 g
Katalogové číslo LACH30058CP0G0500
Toxický
Korozi způsobující
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Hydrogendifluorid amonný
Katalogové číslo LACH30058CP0G0500
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  1341-49-7
Hydrogendifluorid amonný

3645, Plastová láhev, 500 g

Přejít na:
Číslo CAS:  1341-49-7
Price
664,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
  • Číslo CAS:1341-49-7
  • Vzorec:NH₄HF₂
  • MDL číslo:MFCD00012018
  • Molecular Weight:57.04
  • Merck Index:13,00498
  • Bod tání:127 °C
  • Hustota:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-676-4
  • UN:1727
  • ADR:8,II
  •  :Density: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.