Síran stříbrný
3401, 100 g
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Disilver sulphate
- Číslo CAS:10294-26-5
- Vzorec:Ag₂SO₄
- MDL číslo:MFCD00003407
- Molecular Weight:311.8
- Merck Index:13,08603
- Bod varu:1085 °C (1013 hPa)
- Bod tání:655 °C
- Hustota:5,45 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 5,45 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:233-653-7
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



