Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide

Murexide

3401, Glass bottle for solids, 100 g
Katalogové číslo LACH40103IP0G0100
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Murexide
Katalogové číslo LACH40103IP0G0100
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  3051-09-0
Murexide

3401, Glass bottle for solids, 100 g

Přejít na:
Číslo CAS:  3051-09-0
Price
3 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • Číslo CAS:3051-09-0
  • Vzorec:C₈H₈N₆O₆
  • MDL číslo:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284.19
  • Merck Index:13,06330
  • Bod tání:300 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:221-266-6
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401

Specifikace