Tween® 80 (Polysorbate)
3401, Plastová láhev, 100 g
Katalogové číslo LACH40164FT0G0100
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Tween® 80 (Polysorbate)
Katalogové číslo LACH40164FT0G0100
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS: 9005-65-6
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:9005-65-6
- MDL číslo:MFCD00082107
- Merck Index:13,07664
- Bod varu:∼100 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–21 °C
- Hustota:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:>149 °C
- :Density: 1,062 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-019-9
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



