Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toluen

Toluen

5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo LACH20056AT0M1000
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Toluen
Katalogové číslo LACH20056AT0M1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  108-88-3
Toluen
Toluen

5037, Glass bottle, 1 L

Přejít na:
Číslo CAS:  108-88-3
Price
244,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
  • Číslo CAS:108-88-3
  • Vzorec:C₆H₅CH₃
  • MDL číslo:MFCD00008512
  • Molecular Weight:92.14
  • Merck Index:13,09607
  • Bod varu:110,6 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95 °C
  • Hustota:0,867 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:4 °C
  • UN:1294
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,867 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-625-9
  • REACH:05-2114615130-69

Documents

Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037

Specifikace