Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Síran amonný

Síran amonný

3745, Plastová láhev, 1.000 g
Katalogové číslo LACH30165AP0G1000
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Síran amonný
Katalogové číslo LACH30165AP0G1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  7783-20-2
Síran amonný

3745, Plastová láhev, 1.000 g

Přejít na:
Číslo CAS:  7783-20-2
Price
195,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  • Číslo CAS:7783-20-2
  • Vzorec:(NH₄)₂SO₄
  • MDL číslo:MFCD00003391
  • Molecular Weight:132.14
  • Merck Index:13,00559
  • Bod tání:336…339 °C
  • Hustota:1,78 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,78 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-984-1
  • REACH:01-2119455044-46
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1.000 g
  • Sekvence:
    3745

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.