Síran amonný
3545, Plastová láhev, 250 g
Katalogové číslo LACH30165AP0G0250
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
- Číslo CAS:7783-20-2
- Vzorec:(NH₄)₂SO₄
- MDL číslo:MFCD00003391
- Molecular Weight:132.14
- Merck Index:13,00559
- Bod tání:336…339 °C
- Hustota:1,78 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1,78 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-984-1
- REACH:01-2119455044-46
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545



