Pyrogalol
3545, Plastová láhev, 250 g
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- Číslo CAS:87-66-1
- Vzorec:C₆H₆O₃
- MDL číslo:MFCD00002192
- Molecular Weight:126.11
- Merck Index:13,08090
- Bod varu:309 °C (1013 hPa)
- Bod tání:130…132 °C
- Hustota:1,453 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:201-762-9
- ADR:6.1,III
- :Density: 1,453 g/cm³ (20 °C)
- UN:2811
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



