Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyrogalol
3401, Plastová láhev, 100 g
  LACH40132AP0G0100
Pyrogalol
  LACH40132AP0G0100
 :  87-66-1
Pyrogalol
Pyrogalol
3401, Plastová láhev, 100 g
 :  87-66-1
1 * 100 g
 :  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  •  :87-66-1
  •  :C₆H₆O₃
  •  :MFCD00002192
  •  :126.11
  •  :13,08090
  •  :309 °C (1013 hPa)
  •  :130…132 °C
  •  :1,453 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :201-762-9
  •  :6.1,III
  •  :Density: 1,453 g/cm³ (20 °C)
  •  :2811
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401