Pyrogalol
3401, Plastová láhev, 100 g
: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- :87-66-1
- :C₆H₆O₃
- :MFCD00002192
- :126.11
- :13,08090
- :309 °C (1013 hPa)
- :130…132 °C
- :1,453 g/cm³ (20 °C)
- :Ambient
- :201-762-9
- :6.1,III
- :Density: 1,453 g/cm³ (20 °C)
- :2811
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401