Octan amonný
3545, Plastová láhev, 250 g
Katalogové číslo LACH40112AP0G0250
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Acetic acid ammonium salt
- Číslo CAS:631-61-8
- Vzorec:H₃CCOONH₄
- MDL číslo:MFCD00013066
- Molecular Weight:77.08
- Merck Index:13,00495
- Bod tání:114 °C
- Hustota:1,17 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:136 °C
- :Density: 1,17 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:211-162-9
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



