Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Močovina

Močovina

4024, Plastová láhev, 1 kg
Katalogové číslo LACH40096AP0G1000
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Močovina
Katalogové číslo LACH40096AP0G1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  57-13-6
Močovina
Močovina

4024, Plastová láhev, 1 kg

Přejít na:
Číslo CAS:  57-13-6
Price
234,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Číslo CAS:57-13-6
  • Vzorec:NH₂CONH₂
  • MDL číslo:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06
  • Merck Index:13,09935
  • Bod varu:197 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:132,7 °C
  • Hustota:1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024

Specifikace