Chlorid amonný
3401, Plastová láhev, 100 g
Katalogové číslo LACH30070AP0G0100
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Ammonium muriate, Salmiac
- Číslo CAS:12125-02-9
- Vzorec:NH₄Cl
- MDL číslo:MFCD00011420
- Molecular Weight:53.49
- Merck Index:13,00510
- Bod tání:335 °C
- Hustota:1,5256 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:235-186-4
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



