Chlorid hydroxylamonný
3645, Plastová láhev, 500 g
: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- :5470-11-1
- :NH₂OH·HCl
- :MFCD00051089
- :69.49
- :13,04853
- :306 °C (1013 hPa)
- :151 °C
- :1,67 g/cm³ (20 °C)
- :Ambient
- :226-798-2
- :8,III
- :Density: 1,67 g/cm³ (20 °C)
- :2923
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645