Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogensíran draselný

Hydrogensíran draselný

4024, Plastová láhev, 1 kg
Katalogové číslo LACH30063AP0G1000
Korozi způsobující
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Hydrogensíran draselný
Katalogové číslo LACH30063AP0G1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  7646-93-7
Hydrogensíran draselný

4024, Plastová láhev, 1 kg

Přejít na:
Číslo CAS:  7646-93-7
Price
564,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Potassium bisulphate
  • Číslo CAS:7646-93-7
  • Vzorec:KHSO₄
  • MDL číslo:MFCD00011404
  • Molecular Weight:136.17
  • Merck Index:13,07695
  • Bod tání:214 °C
  • Hustota:2,32 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-594-1
  • UN:2509
  • ADR:8,II
  •  :Density: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024

Specifikace