Hydrogensíran draselný
3645, Plastová láhev, 500 g
LACH30063AP0G0500
: Potassium bisulphate
- :7646-93-7
- :KHSO₄
- :MFCD00011404
- :136.17
- :13,07695
- :214 °C
- :2,32 g/cm³ (20 °C)
- :231-594-1
- :2509
- :8,II
- :Density: 2,32 g/cm³ (20 °C)
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645