Dusitan draselný
3645, Plastová láhev, 500 g
Katalogové číslo LACH30045AP0G0500
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:7758-09-0
- Vzorec:KNO₂
- MDL číslo:MFCD00011408
- Molecular Weight:85.1
- Merck Index:13,07734
- Bod tání:387 °C
- Hustota:1,92 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-832-4
- UN:1488
- ADR:5.1,II
- :Density: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645



