Síran stříbrný
3645, 500 g
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Disilver sulphate
- Číslo CAS:10294-26-5
- Vzorec:Ag₂SO₄
- MDL číslo:MFCD00003407
- Molecular Weight:311.8
- Merck Index:13,08603
- Bod varu:1085 °C (1013 hPa)
- Bod tání:655 °C
- Hustota:5,45 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 5,45 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:233-653-7
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645



