Síran stříbrný
3545, 250 g
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Disilver sulphate
- Číslo CAS:10294-26-5
- Vzorec:Ag₂SO₄
- MDL číslo:MFCD00003407
- Molecular Weight:311.8
- Merck Index:13,08603
- Bod varu:1085 °C (1013 hPa)
- Bod tání:655 °C
- Hustota:5,45 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 5,45 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:233-653-7
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



