Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlormethan
5037, Glass bottle, 1 L
  LACH20020CT1M1000
Dichlormethan
  LACH20020CT1M1000
 :  75-09-2
Dichlormethan
Dichlormethan
5037, Glass bottle, 1 L
 :  75-09-2
358,00 Kč
1 * 1 L
 :  Methylene chloride, DCM
  •  :75-09-2
  •  :CH₂Cl₂
  •  :MFCD00000881
  •  :84.93
  •  :12,06140
  •  :39,8 °C (1013 hPa)
  •  :–95 °C
  •  :1,322 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-838-9
  •  :6.1,III
  •  :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
  •  :1593
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037