Dichlormethan
5302, 20 L
Catalog # LACH20020-CT1-M
Supplier: Lach-ner S.R.O.
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Methylene chloride, DCM
- CAS Number:75-09-2
- Formula:CH₂Cl₂
- MDL Number:MFCD00000881
- Molecular Weight:84.93
- Merck Index:12,06140
- Boiling Pt:39,8 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–95 °C
- Density:1,322 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:200-838-9
- ADR:6.1,III
- :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
- UN:1593
Specifications
Specifications
- Bal.:20 L
- Sekvence:5302
Specifications
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



