Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Dichlormethan

5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo LACH20020AT1M1000
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Dichlormethan
Katalogové číslo LACH20020AT1M1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  75-09-2
Dichlormethan
Dichlormethan

5037, Glass bottle, 1 L

Přejít na:
Číslo CAS:  75-09-2
Price
377,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Methylene chloride, DCM
  • Číslo CAS:75-09-2
  • Vzorec:CH₂Cl₂
  • MDL číslo:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93
  • Merck Index:12,06140
  • Bod varu:39,8 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95 °C
  • Hustota:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1593
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037

Specifikace