Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyklohexanon
Cyklohexanon
5037, Glass bottle, 1 L
Catalog # LACH30111
Flammable
Irritant
Supplier:   Lach-ner S.R.O.
Cyklohexanon
Catalog # LACH30111
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  108-94-1
Cyklohexanon
Cyklohexanon
5037, Glass bottle, 1 L
CAS Number:  108-94-1
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Pimelic Ketone
  • CAS Number:108-94-1
  • Formula:C₆H₁₀(=O)
  • MDL Number:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14
  • Merck Index:13,02755
  • Boiling Pt:155,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–31 °C
  • Density:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:43 °C
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  •  :Density: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:203-631-1
  • REACH:01-2119453616-35
Specifications
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037