Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Chlorid amonný

Chlorid amonný

3645, Plastová láhev, 500 g
Katalogové číslo LACH30070AP0G0500
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Chlorid amonný
Katalogové číslo LACH30070AP0G0500
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  12125-02-9
Chlorid amonný
Chlorid amonný

3645, Plastová láhev, 500 g

Přejít na:
Číslo CAS:  12125-02-9
Price
314,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Ammonium muriate, Salmiac
  • Číslo CAS:12125-02-9
  • Vzorec:NH₄Cl
  • MDL číslo:MFCD00011420
  • Molecular Weight:53.49
  • Merck Index:13,00510
  • Bod tání:335 °C
  • Hustota:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:235-186-4
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.