Dusitan draselný
3745, Plastová láhev, 1.000 g
Katalogové číslo LACH30045AP0G1000
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:7758-09-0
- Vzorec:KNO₂
- MDL číslo:MFCD00011408
- Molecular Weight:85.1
- Merck Index:13,07734
- Bod tání:387 °C
- Hustota:1,92 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-832-4
- UN:1488
- ADR:5.1,II
- :Density: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3745
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



