Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

n-Hexan

5096, Glass bottle, 2,5 L
Katalogové číslo LACH20031CT0M2500
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
n-Hexan
Katalogové číslo LACH20031CT0M2500
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  110-54-3
n-Hexan
n-Hexan

5096, Glass bottle, 2,5 L

Přejít na:
Číslo CAS:  110-54-3
Price
808,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Číslo CAS:110-54-3
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18
  • Merck Index:13,04712
  • Bod varu:69 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–94,3 °C
  • Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–22 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-777-6
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.