Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlormethan

Dichlormethan

5190, 5 L
Katalogové číslo LACH20020CT1M5000
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Dichlormethan
Katalogové číslo LACH20020CT1M5000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  75-09-2
Dichlormethan
Dichlormethan

5190, 5 L

Přejít na:
Číslo CAS:  75-09-2
Price
1 410,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Methylene chloride, DCM
  • Číslo CAS:75-09-2
  • Vzorec:CH₂Cl₂
  • MDL číslo:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93
  • Merck Index:12,06140
  • Bod varu:39,8 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95 °C
  • Hustota:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1593
Specifikace

Specifikace

  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.