Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlormethan

Dichlormethan

5096, Glass bottle, 2,5 L
Katalogové číslo LACH20020AT1M2500
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Dichlormethan
Katalogové číslo LACH20020AT1M2500
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  75-09-2
Dichlormethan
Dichlormethan

5096, Glass bottle, 2,5 L

Přejít na:
Číslo CAS:  75-09-2
Price
938,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Methylene chloride, DCM
  • Číslo CAS:75-09-2
  • Vzorec:CH₂Cl₂
  • MDL číslo:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93
  • Merck Index:12,06140
  • Bod varu:39,8 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95 °C
  • Hustota:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1593
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.