Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton
Aceton
3885, Glass bottle, 7.900 g
  LACH20001AT0G7900
Aceton
  LACH20001AT0G7900
 :  67-64-1
Aceton
Aceton
3885, Glass bottle, 7.900 g
 :  67-64-1
1 510,00 Kč
1 * 7.900 g
 :  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  •  :67-64-1
  •  :CH₃COCH₃
  •  :MFCD00008765
  •  :58.08
  •  :13,00067
  •  :56,2 °C (1013 hPa)
  •  :–95,4 °C
  •  :0,792 g/cm³ (20 °C)
  •  :<–20 °C (ot. pohárek)
  •  :1090
  •  :3,II
  •  :Density: 0,792 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-662-2
  •  :01-2119471330-49
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    7.900 g
  • Sekvence:
    3885