Orders LinkContactUsLinkComponent
Síran stříbrný
3368, 50 g
  MACH30189AP0G0050
 :   MACH
Síran stříbrný
  MACH30189AP0G0050
 :  MACH
 :  10294-26-5
Síran stříbrný
Síran stříbrný
3368, 50 g
 :  10294-26-5
1 * 50 g
 :  Disilver sulphate
  •  :10294-26-5
  •  :Ag₂SO₄
  •  :MFCD00003407
  •  :311.8
  •  :13,08603
  •  :1085 °C (1013 hPa)
  •  :655 °C
  •  :5,45 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 5,45 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :233-653-7
  • Bal.:
    50 g
  • Sekvence:
    3368