Cyklohexanon
2815, Glass bottle, 900 mL
Katalogové číslo MACH30111
Dodavatel: MACH
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Pimelic Ketone
- Číslo CAS:108-94-1
- Vzorec:C₆H₁₀(=O)
- MDL číslo:MFCD00001625
- Molecular Weight:98.14
- Merck Index:13,02755
- Bod varu:155,6 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–31 °C
- Hustota:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:43 °C
- UN:1915
- ADR:3,III
- :Density: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:203-631-1
- REACH:01-2119453616-35
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:900 mL
- Sekvence:2815