Hotplates
02, 350×350 mm, Max. 370 °C, 2200 W, Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Katalogové číslo GESTHD1
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Vytápěný prostor:350×350 mm
- Tepelný výkon:2200 W
- Tepl.:Max. 370 °C
- Sekvence:02
- Š×H×V:358×358×170 mm
- Typ:Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate