Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
7, Fosfát, 1
Katalogové číslo HACH2155332
Dodavatel:   Hach
Buffer solution for chlorine determination
Katalogové číslo HACH2155332
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
7, Fosfát, 1
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Specifikace
Specifikace
  • Typ pH pufru:
    Fosfát
  • Bal.:
    1
  • Hodnota pH:
    7