Pufr pH 4,01 CL 500ml 1 * 500 mL
Catalog # HAMI238951
Supplier: HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together
Pufr pH 4,01, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
Supplier: HAMILTON BONADUZ
pH buffers, ready to use
Supplier: WTW
VWR®, Krabice pro uložení mikroskopických sklíček
Supplier: VWR Collection
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Supplier: Merck
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
EDTA disodium salt 0,05 mol/l (0,1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Supplier: VWR Chemicals
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Conductivity standards at 25 °C, potassium chloride solutions
Supplier: VWR Chemicals
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Supplier: VWR Chemicals
Papír filtrační kvalit. KA1M pr.125 1 * 100 KS
Supplier: PAP═RNA PERèTEJN SPOL