Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
07, Sodium chloride standard solution, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 500 mL
Katalogové číslo HACH1440049
Dodavatel:   Hach
Conductivity standards
Katalogové číslo HACH1440049
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Conductivity standards
Conductivity standards
07, Sodium chloride standard solution, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    Sodium chloride standard solution, 491 mg/l NaCl
  • Sekvence:
    07
  • Vodivost:
    1000 µS/cm