Orders LinkContactUsLinkComponent
Chains, Maximum Security
Chains, Maximum Security
Ø 10 mm, Černá
Katalogové číslo 238-0034
Dodavatel:   Brady
Chains, Maximum Security
Katalogové číslo 238-0034
Dodavatel:  Brady
Chains, Maximum Security
Chains, Maximum Security
Ø 10 mm, Černá
Přejít na:
Price
8 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
These chains are far more secure than steel cables. They are supplied with a fabric sleeve which will protect paintwork and chrome from damage.
Material: Hardened special chain steel
Diameter: 8 or 10 mm
Length: 110 cm
Specifikace
  • Type:
    Ø 10 mm
  • Barva:
    Černá