Orders LinkContactUsLinkComponent
Chains, Bradylink™
Chain, yellow, PE, 50×25000 mm
Katalogové číslo 116-0346
Dodavatel:   Brady
Chains, Bradylink™
Katalogové číslo 116-0346
Dodavatel:  Brady
Chains, Bradylink™
Chains, Bradylink™
Chain, yellow, PE, 50×25000 mm
Přejít na:
Price
4 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Bradylink™ chains are suitable for use with the posts and connection hooks.
  • Various colours available
Specifikace
  • Popis:
    Chain, yellow
  • Rozměry:
    50×25000 mm
  • Materiál:
    PE