Thermo jacket, Match
02, Tmavomodrá, S
Katalogové číslo KWIN100775540S
Dodavatel: FRISTADS KANSAS
Přejít na:
Product Details & Documents
Cold resistant jacket made of 100% insulating polyester. The jacket is washable at 40 °C.
- Elasticated back
- Kidney protector
- Chest pocket
- Ideal as underwear
Weight:180 g/m²
Certifications:
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Documents
Specifikace
- Velikost oblečení:S
- Barva:Tmavomodrá
- Sekvence:02
- Hmotnost:180 g/m²
- Cat. No.:KWIN100775540S
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Cold
- Tkanina:Polyester
- Rod:Pro muže
- Aplikace oblečení:General Purpose