Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermo jacket, Match
04, Tmavomodrá, L
Katalogové číslo KWIN100775540L
Dodavatel:   FRISTADS KANSAS
Thermo jacket, Match
Katalogové číslo KWIN100775540L
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS
Thermo jacket, Match
Thermo jacket, Match
04, Tmavomodrá, L
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Cold resistant jacket made of 100% insulating polyester. The jacket is washable at 40 °C.
  • Elasticated back
  • Kidney protector
  • Chest pocket
  • Ideal as underwear
Weight:180 g/m²
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifikace
  • Velikost oblečení:
    L
  • Barva:
    Tmavomodrá
  • Sekvence:
    04
  • Hmotnost:
    180 g/m²
  • Cat. No.:
    KWIN100775540L
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Cold
  • Tkanina:
    Polyester
  • Rod:
    Pro muže
  • Aplikace oblečení:
    General Purpose