Orders LinkContactUsLinkComponent
Jacket, Pro Industry
12, Tmavomodrá, XXL
Katalogové číslo 113-4100
Dodavatel:   FRISTADS KANSAS
Jacket, Pro Industry
Katalogové číslo 113-4100
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS
Jacket, Pro Industry
Jacket, Pro Industry
12, Tmavomodrá, XXL
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Jacket made of 65% polyester and 35% cotton, ideal for light-duty industrial applications. Made for the industrial worker with emphasis on comfort, durability and functionality.
  • Adjustable waist and cuffs
  • Two front pockets, two chest pockets with flap, one with pen pocket
  • Inside pocket, inside mobile phone pocket with velcro
Weight: 245 g/m²
 :
 :
 :
 :
 :
Specifikace
  • Velikost oblečení:
    XXL
  • Barva:
    Tmavomodrá
  • Sekvence:
    12
  • Hmotnost:
    245 g/m²
  • Cat. No.:
    113-4100
  • Typ uzávěru:
    Se suchým zipem/velcro®
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Tkanina:
    65% polyester and 35% cotton
  • Rod:
    Pro muže
  • Model:
    Pro Industry
  • Aplikace oblečení:
    Industrial