Orders LinkContactUsLinkComponent
T-shirts, A-Code® Basecamp
27, Černá, M
Katalogové číslo 113-8387
Dodavatel:   FRISTADS KANSAS
T-shirts, A-Code® Basecamp
Katalogové číslo 113-8387
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS
T-shirts, A-Code® Basecamp
T-shirts, A-Code® Basecamp
27, Černá, M
Přejít na:
Price
238,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
  • V-neck
  • Tubular construction, no side-seams
  • 2-ply rib with elastane
Weight: 150 g/m²
 : OEKO-TEX® certified
 :
 :
 :
 :
Specifikace
  • Velikost oblečení:
    M
  • Barva:
    Černá
  • Sekvence:
    27
  • Hmotnost:
    150 g/m²
  • Cat. No.:
    113-8387
  • Sleeve or leg length:
    Short
  • Tkanina:
    85% cotton and 15% viscose
  • Rod:
    Pro muže
  • Model:
    Basecamp, V-neck
  • Aplikace oblečení:
    Casual