T-shirts, A-Code® Basecamp
16, Bílá, S
Katalogové číslo 113-8396
Dodavatel: FRISTADS KANSAS
Přejít na:
Product Details & Documents
Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
- V-neck
- Tubular construction, no side-seams
- 2-ply rib with elastane
Weight: 150 g/m²
Certifications: OEKO-TEX® certified
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Documents
Specifikace
- Velikost oblečení:S
- Barva:Bílá
- Sekvence:16
- Hmotnost:150 g/m²
- Cat. No.:113-8396
- Sleeve or leg length:Short
- Tkanina:85% cotton and 15% viscose
- Rod:Pro muže
- Model:Basecamp, V-neck
- Aplikace oblečení:Casual