Orders LinkContactUsLinkComponent
T-shirts, A-Code® Basecamp
T-shirts, A-Code® Basecamp
18, Bílá, L
Katalogové číslo 113-8398
Dodavatel:   FRISTADS KANSAS
T-shirts, A-Code® Basecamp
Katalogové číslo 113-8398
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS
T-shirts, A-Code® Basecamp
T-shirts, A-Code® Basecamp
18, Bílá, L
Přejít na:
Price
238,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
  • V-neck
  • Tubular construction, no side-seams
  • 2-ply rib with elastane
Weight: 150 g/m²
Certifications: OEKO-TEX® certified
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifikace
  • Velikost oblečení:
    L
  • Barva:
    Bílá
  • Sekvence:
    18
  • Hmotnost:
    150 g/m²
  • Cat. No.:
    113-8398
  • Sleeve or leg length:
    Short
  • Tkanina:
    85% cotton and 15% viscose
  • Rod:
    Pro muže
  • Model:
    Basecamp, V-neck
  • Aplikace oblečení:
    Casual