T-shirts, A-Code® Basecamp
10, Královská modrá/královská modrá, XXL
Katalogové číslo 113-8410
Dodavatel: FRISTADS KANSAS
Přejít na:
Product Details & Documents
Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
- V-neck
- Tubular construction, no side-seams
- 2-ply rib with elastane
Weight: 150 g/m²
: OEKO-TEX® certified
:
:
:
:
Documents
Specifikace
- Velikost oblečení:XXL
- Barva:Královská modrá/královská modrá
- Sekvence:10
- Hmotnost:150 g/m²
- Cat. No.:113-8410
- Sleeve or leg length:Short
- Tkanina:85% cotton and 15% viscose
- Rod:Pro muže
- Model:Basecamp, V-neck
- Aplikace oblečení:Casual