Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
05, Držák na 1 kyvetu, 10 mm optická dráha
Katalogové číslo 634-0777
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Cell Holders
Katalogové číslo 634-0777
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
05, Držák na 1 kyvetu, 10 mm optická dráha
Přejít na:
Price
3 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Držák na 1 kyvetu, 10 mm optická dráha
  • Sekvence:
    05