Orders LinkContactUsLinkComponent
Nástavce
9, E 319/3 Povrchový filtr na hrubý odpad, G 7804, G 7883/93, G 7883 CD, G 7835/36 CD, 418×471×235 mm
Katalogové číslo 141-0518
Dodavatel:   MIELE
Nástavce
Katalogové číslo 141-0518
Dodavatel:  MIELE
Nástavce
Nástavce
9, E 319/3 Povrchový filtr na hrubý odpad, G 7804, G 7883/93, G 7883 CD, G 7835/36 CD, 418×471×235 mm
Přejít na:
Price
8 230,25 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    E 319/3 Povrchový filtr na hrubý odpad
  • Sekvence:
    9
  • Š×H×V:
    418×471×235 mm
  • Určeno pro:
    G 7804, G 7883/93, G 7883 CD, G 7835/36 CD
  • Cat. No.:
    141-0518