Orders LinkContactUsLinkComponent
Nástavce
44, E 149 Vložka na 80 zkumavek o rozměrech až 16 × 105 mm, 80 přihrádek o rozměrech 18 × 18 mm, navíc s víkem, š × h × v: 528 × 527 × 206 mm
  141-0356
 :   MIELE
Nástavce
  141-0356
 :  MIELE
Nástavce
Nástavce
44, E 149 Vložka na 80 zkumavek o rozměrech až 16 × 105 mm, 80 přihrádek o rozměrech 18 × 18 mm, navíc s víkem, š × h × v: 528 × 527 × 206 mm
16 022,16 Kč
1 * 1 KS
  • Popis:
    E 149 Vložka na 80 zkumavek o rozměrech až 16 × 105 mm, 80 přihrádek o rozměrech 18 × 18 mm, navíc s víkem, š × h × v: 528 × 527 × 206 mm
  • Sekvence:
    44