Orders LinkContactUsLinkComponent
Nástavce
35, E 109 Vložka vhodná na 21 skleněných kádinek do 250 ml, opatřená 21 × 3 opěrnými tyčkami
  141-0297
 :   MIELE
Nástavce
  141-0297
 :  MIELE
Nástavce
Nástavce
35, E 109 Vložka vhodná na 21 skleněných kádinek do 250 ml, opatřená 21 × 3 opěrnými tyčkami
8 947,44 Kč
1 * 1 KS
  • Popis:
    E 109 Vložka vhodná na 21 skleněných kádinek do 250 ml, opatřená 21 × 3 opěrnými tyčkami
  • Sekvence:
    35