Nástavce
49, E 136 1/1 nástavec pro 56 Petriho misek Ø 100 mm (56 příchytek)
141-0380
: MIELE
- Popis:E 136 1/1 nástavec pro 56 Petriho misek Ø 100 mm (56 příchytek)
- Sekvence:49
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
#: 31770.294
: VWR Chemicals
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
#: 83645.320
: VWR Chemicals