Orders LinkContactUsLinkComponent
Nástavce
50, E 137 Vložka na 56 polovin Petriho misek o Ø 100 mm, vybavená 56 držáky, výška 70 mm, vzdálenost cca 26 mm
Katalogové číslo 141-0381
Dodavatel:   MIELE
Nástavce
Katalogové číslo 141-0381
Dodavatel:  MIELE
Nástavce
Nástavce
50, E 137 Vložka na 56 polovin Petriho misek o Ø 100 mm, vybavená 56 držáky, výška 70 mm, vzdálenost cca 26 mm
Přejít na:
Price
14 461,56 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    E 137 Vložka na 56 polovin Petriho misek o Ø 100 mm, vybavená 56 držáky, výška 70 mm, vzdálenost cca 26 mm
  • Sekvence:
    50