Pipette tips
09, Eppendorf type, 5 - 200 µl, -, Yellow, Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand, Bulk (25×1000)
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
- Balené:Bulk (25×1000)
- Sterilní:-
- Objem:5 - 200 µl
- Sekvence:09
- Druh špičky:Eppendorf type
- Barva špičky:Yellow
- Pro použití s:Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand